Learn More
Axygen™ PCR-Röhrchen mit flachem Verschluss, 0,2 ml
Passen in Standard-96-Well Blöcke. Axygen™ PCR-Röhrchen mit flacher Kappe, 0.2 ml, sind aus nicht sterilem Polypropylen hergestellt. Jedes konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Die eng sitzende Kappe sichert den Inhalt und verhindert Verdunstung. In einer Auswahl an Farben erhältlich.
Marke: Axygen™ PCR-02-C
41.32 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Passend für Standard-Blöcke mit 96 Wells. Axygen™ PCR-Röhrchen mit flacher Kappe, 0,2 ml, sind aus unsterilem Polypropylen hergestellt. Jedes konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Die eng sitzende Kappe sichert den Inhalt und verhindert Verdunstung. In einer Auswahl an Farben erhältlich.
- Quantitative, PCR-kompatible Röhrchen, geeignet für eine Vielzahl von Echtzeit-PCR-Geräten
- Die gleichmäßige, extrem dünne Wanddicke ermöglicht eine präzise Wärmeübertragung
- Die Kappen dichten die volle Länge ab, sodass die Verdunstung der Probe verhindert wird
- Die Maxymum Recovery™ Option bietet extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Hergestellt aus 99.9 % reinem Polypropylen
- Lieferbar in verschiedenen Farben zur Farbkodierung
Spezifikation
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
0.2 ml | |
Polypropylen | |
Konisch | |
Polypropylen | |
96 | |
Dünnwandige PCR-Röhrchen |
Klar | |
1000/Packung, 10 Packungen/Karton | |
96-Well Standardblöcke mit Echtzeit-PCR-Instrumenten für Anwendungen mit Wärmeübertragung | |
Unsteril | |
Flach | |
Tube |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30