Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB150 pH-Tischmessgeräte
Kompaktes, preisgünstiges Messgerät mit intuitiver Bedienung für hochpräzise Messungen. Fisher Scientific accumet AB150 pH-Tischmessgeräte verfügen über eine große, hintergrundbeleuchtete Anzeige, die in Laborumgebungen hervorragend ablesbar ist. Das accumet AB150 pH-Messgerät wird branchenweit bevorzugt für Messungen eingesetzt, die eine hohe Zuverlässigkeit und Konsistenz erfordern.
Marke: Fisherbrand™ 01X605701
Beinhaltet: accumet AB150 pH-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Epoxykörper und Doppeldiaphragma (13-620-631), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100-V-/240-V-Universalnetzteil
Beschreibung
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Fisherbrand accumet AB150 pH-Tischmessgeräte verfügen über ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung, das eine hervorragende Sichtbarkeit in Laborumgebungen bietet. Das accumet AB150 pH-Messgerät ist in der Industrie beliebt, wenn Zuverlässigkeit und Konsistenz bei Messungen wichtig sind.
- Hintergrundbeleuchtetes grafisches Display mit Datum und Zeit, Stabilitätsanzeige und Alarmen
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH-Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit vier pH-Puffersets oder anwenderdefinierter Pufferoption
- pH-Gefälle- und Offsetanzeige
- Ein-Punkt-relative mV-Kalibrierung
- Ein-Punkt-ATC-Temperaturfühlerkalibrierung
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, angezeigt in °C oder °F
- Passwortschutz für Kalibrierungs- und Einrichtungsmodi
- Speicherung von 500 Datensätzen
- RS232- und USB-Schnittstellen
- Mehrsprachige Schnittstelle in Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
- Optionale Rührsonde (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
NIST-konforme Kalibrierungsmodelle (-CERT)
- Hilfe zur Erfüllung von ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
- Umfasst Prüfung der Messgerätgenauigkeit an fünf Prüfstellen im pH-Bereich
- Umfasst Prüfung der Messgerätgenauigkeit an fünf Prüfstellen im entsprechenden mV-Bereich
- Prüfungen werden durch akkreditiertes Labor durchgeführt; umfasst NIST-konformes Zertifikat
Technische Daten
- pH-Bereich: -2.000 bis +20.000 pH
- pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- pH-Genauigkeit: ± 0.002 pH
- mV-Bereich: ± 2000.0 mV
- mV-Auflösung: 0.1 mV
- mV-Genauigkeit: ± 0.2 mV oder ± 0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
- mV-Offset-Einstellung: Bis zu ± 150 mV
- Temperaturbereich: 0 °C bis 100 °C (32 °F bis 212.0 °F)
- Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
- Temperaturgenauigkeit: ± 0.3 °C (± 0.5 °F)
- Kalibrierpunkte: 1- bis 6-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung (ABR)
- ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1-°C-Schritten; Offsetbereich: ± 5 °C (± 9 °F)
- Selbsttest: Ja
- Eingänge: BNC, Mini-Phone-ATC, Erde
- Leistungsanforderungen: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Anwendungen
Akademischer Bereich, Forschung, Qualitätssicherung und -kontrolle, Trinkwasser, Abwasser, Lebensmittel, Getränke, Industrie
Inhalt:
13-636-AB150A: accumet AB150 pH-Messgerät, Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V universelles Netzteil.
13-636-AB150: accumet AB150 pH-Messgerät, TRIS-kompatible und nachfüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Doppel-Diaphragma und Epoxidkörper (13-620-631), Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel 100/240 V universelles Netzteil.
13-636-AB150B: accumet AB150 pH-Messgerät, TRIS-kompatible und nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma und Glaskörper (13-620-183A), ATC-Temperatursonde (13-620-19), Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel 100/240 V universelles Netzteil.
AB150ACERT: accumet AB150 pH-Messgerät, Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V universelles Netzteil, NIST-Zertifikat.
AB150CERT: accumet AB150 pH-Messgerät, TRIS-kompatible und nachfüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Doppel-Diaphragma und Epoxidkörper (13-620-631), Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel 100/240 V universelles Netzteil, NIST-Zertifikat.
AB150BCERT: accumet AB150 pH-Messgerät, TRIS-kompatible und nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppel-Diaphragma und Glaskörper (13-620-183A), ATC-Temperatursonde (13-620-19), Elektrodenständer, RS232- und USB-Kabel 100/240 V universelles Netzteil, NIST-Zertifikat.
Zertifizierungen
Auswahl lieferbarer Modelle mit NIST-Rückverfolgbarkeitszertifikat
Serviceleistungen
3 Jahre auf Messgeräte
Spezifikation
Messgerät, TRIS-kompatible pH/ATC-Elektrode (13-620-631), Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung | |
±0,2 | |
Manuell, zeitgesteuert (einstellbar, alle 3 bis 3.600 s), Drucker oder CSV-Format | |
-2 bis 20 | |
Bis zu 6 voreingestellte oder 5 kundenspezifische | |
0.1 mV | |
0 °C bis 100 °C | |
LCD | |
BNC, ATC | |
3 Jahre | |
100/240 V |
±0,3 °C | |
±0,002 | |
RS232 (Klinkenstecker), Mini-B USB, Rührer | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
±2000 mV | |
1 bis 6 | |
0,1 °C | |
500 | |
Ohne NIST-rückverfolgbares pH-Zertifikat | |
AB150 pH-Kit | |
50/60 Hz |
Videos
-
Fisherbrand accumet AB150 pH Meter (DE)
-
Fisherbrand accumet AB150 pH Meter
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry