Learn More
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater
The HM-200 Series Multiposition Extraction Heater allows liquids with different boiling points to be heated next to each other.
Marke:  Cole-Parmer™ 03076-04
1252.65 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11502694
  • 1540.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die besondere eingebaute elektronische Festkörpersteuerung ermöglicht eine einfache Regelung der einzelnen Heizgeräte und verhindert Funken, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können
  • Drei Haltestangen mit Durchmessern von 12.7 mm (0.5 in.) sind im Lieferumfang enthalten
  • Der Deckel aus Polypropylen und die pulverbeschichteten Außenflächen sind gegen die meisten chemischen Lösungen beständig
  • Die Spule des Heizelements ist in einer thermisch gedämmten Kartusche aufgehängt, um eine maximale Wärmeübertragung und -unterstützung zu gewährleisten und Funkenbildungen, die bei mechanischen Schaltungen auftreten können, zu verhindern
  • Die einzelnen Heizpatronen sind austauschbar
  • Zur zusätzlichen Sicherheit hat das Heizgerät eine geerdete Abschirmung
  • Neonlampen zeigen an, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist und die Heizgeräte und ggf. die Rührer mit Strom versorgt werden
Zertifizierungen
CE
Serviceleistungen
One year parts and labor
Spezifikation
Spezifikation
CE
Polypropylen-Gehäuse
10,25 in.
Drei 250 ml-Kolben
8,9 cm
230 V 50/60 Hz, 450 W (UK- und EU-Stecker)
450 w
63 cm
450°C
8.4 oz.
250 ml (8.4 oz.)
250 ml
26 cm
3,5 in.
230 V
EME30250/CEB
24.8 in.
Heizmantel
2 A
Heizlösungen
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Cole-Parmer™ HM-200 Series Multiposition Extraction Heater > Modell:EME30250/CEB; Fassungsvermögen des Kolbens:250 ml (8,4 oz); 230 V, 50/60 Hz, 450 W (UK- und EU-Stecker); 27 x 64 x 11 cm (10,6 x 25,1 x 4,3 in)