Learn More
Micronova™ MegaSwat™ Cleaning Tool: MegaSwat Adapters
Ideal für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
Marke: Micronova™ QDMS-16
Benötigt : Megaswat™ Adapter
Beschreibung
- Entwickelt für die Reinigung von schweren Prozessgeräten oder kalibrierten Geräten
- Adapter auch in Längsform für die Reinigung von Tanks und Kammern erhältlich
- Der Adapter aus Edelstahl und flexiblem Polyethylen nimmt die MegaSwat Bezüge auf
- Wird am Universalgriff aus Edelstahl befestigt
- Autoklavierbar
Spezifikation
5,1 x 40,6 cm (2 x 16 in.) | |
16 in. | |
40,6 cm | |
5,1 cm | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Reinigung und Desinfektion in und um Verarbeitungs- und Laborgeräte |
Moppadapter | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
2,5 in. | |
Einzeln verpackt, 6 Stück pro Karton | |
Bezüge der Serie MS6 Megaswat und Griffe der Serie SSU | |
HDPE, Elektropolierter Edelstahl (304) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
048004-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | QDMS-16 |
047242-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/12/2024 | QDMS-16 |
047062-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/12/2024 | QDMS-16 |
046958-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | QDMS-16 |
046812-000 | Konformitätsbescheinigung | 16/12/2024 | QDMS-16 |