Learn More
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μl)
Eine rekombinante M-MuLV RT ohne RNase H-Aktivität für eine hochergiebige cDNA-Synthese.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0452
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11541515
  • 766.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
RevertAid H Minus reverse Transkriptase ist eine rekombinante M-MuLV RT. Das Enzym besitzt eine RNA-abhängige und DNA-abhängige Polymerase-Aktivität, aufgrund einer Punktmutation in der RNase H-Domäne jedoch keine RNase H-Aktivität. RevertAid H Minus reverse Transkriptase degradiert RNA in RNA-DNA-Hybriden während der Synthese der Erststrang-cDNA nicht, weshalb hohe Ausbeuten von cDNA in voller Länge aus langen Templates erzielt werden. RevertAid H Minus Reverse Transkriptase hält die Aktivität über einen weiten Temperaturbereich (42 bis 50 °C) aufrecht.
Überblick
  • Hohe Ausbeuten von Erststrang-cDNA voller Länge bis zu 13 kb
  • Optimale Aktivität bei 42 bis 45 °C.
  • Aktiv bis 55°C.
  • Integriert modifizierte Nukleotide (z. B. Cy3-, Cy5-, Rhodamin-, Aminoallyl-, Fluorescein-markierte Nukleotide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RevertAid H Minus Reverse Transkriptase (200 U/μl) wird mit 5X Reaktionspuffer (250 mM Tris-HCl (pH 8,3 bei 25°C), 250 mM KCl, 20 mM MgCl2, 50 mM DTT) geliefert.
Lagerung bei -20°C.
60 min
42 °C bis 45 °C
RevertAid H Minus
Trockeneis
Erststrang-cDNA
Reverse Transkription
RNA
Stand-alone Enzyme
Reverse Transkription
5 x 10.000 Einheiten
Keine
200 U/μl
Separate Komponenten
Bis 13 kb
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2796983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0452
Chargennummer2816362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0452
Chargennummer2806996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEP0452
Chargennummer2846420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0452
Chargennummer2846457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEP0452
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RevertAid H Minus Reverse Transcriptase (200 U/μl) > 5 x 10.000 U (200 U/μl), für 250 Reaktionen von 20 μl.