Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen. Verfügt über eine hohe chemische Beständigkeit und hält Temperaturen von -200 bis +260 °C stand. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
Marke:  Bohlender™ S1810-78
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10025190
  • 94.00 € / 1 Meter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
FDA
16 mm
18 mm
Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase
18 mm Außendurchmesser, 16 mm Innendurchmesser
Durchscheinend, weiß
17 bar
PTFE-Schläuche
Autoklavierbar
PTFE
1 mm
-200 °C
Autoklav, Ethylenoxid
324 mm
260 °C
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche > AD: 18mm; Innendurchmesser: 16mm