Learn More
Thermo Scientific™ Random Hexamer Primer
Optimieren Sie die cDNA-Synthese mit diesen zufälligen Hexamer-Primern, Oligo(dT)18-Primern und verankerten Oligo dT-Primern.
Marke: Thermo Scientific™ SO142
51.73 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00454kg
Beschreibung
Random Hexamer Primer ist ein Gemisch aus einzelsträngigen zufälligen Hexanukleotiden mit 5'- und 3'-Hydroxylgruppenenden. Der Primer wird als gebrauchsfertige, 20fach konzentrierte wässrige Lösung geliefert. Oligo(dT)18-Primer ist ein synthetisches einzelsträngiges 18-mer-Oligonukleotid mit 5'- und 3'-Hydroxylenden. Der Primer wird als gebrauchsfertige, 20fach konzentrierte wässrige Lösung geliefert.
Verankerte Oligo-dT-Primer wurden speziell für die Synthese langer cDNAs aus mRNAs entwickelt, die Poly(A)-Schwänze haben. Da dieser Primer nur an die Poly(A)-Schwanz-Verbindung der mRNA-Vorlage bindet, eliminiert er die Transkription durch den Poly(A)-Schwanz und sorgt so für eine effektivere cDNA-Synthese.
Zur Anwendung bei der cDNA-Synthese wird der Primer als gebrauchsfertige, 20-fach konzentrierte wässrige Lösung geliefert.Empfohlen für:
Erststrang-cDNA-Synthese.
Spezifikation
Primer | |
Trockeneis | |
Zufälliges Hexamer | |
cDNA-Synthese |
Enthält: •24 µg Random Hexamer Primer bei 100 µM Konzentration. Bei –20 °C lagern. |
|
20X | |
120 μl | |
Flüssig |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.