Learn More
Hirschmann™ Mikrobürette aus Glas
Mit Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit.
Marke: Hirschmann™ 3300260
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klasse AS
- Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Chemikalienbeständigkeit und plötzlichen Temperaturwechsel
- Blaue Graduierungsmarkierungen
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
- Gerader Absperrhahn mit PTFE-Schlüssel
- Absperrhahn im Füllschlauch mit PTFE-Schlüssel
- Hauptringgraduierung
- Kalibriert für EX
- Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
10 ml | |
Schritte von 0.02 ml | |
PTFE | |
Gerade | |
±0.02 ml | |
DIN EN ISO 385 |
Glas | |
Schellbachstreifen | |
Blau | |
PTFE | |
Klasse AS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Mikrobürette aus Glas > 10 ml, Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur