Learn More
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18 Primer
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18-Primer ist ein synthetisches einzelsträngiges 18-mer-Oligonukleotid mit 5'- und 3'-Hydroxylenden.
Marke:  Thermo Scientific™ SO132
68.00 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10753741
  • 102.00 € / 120 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18-Primer ist ein synthetisches einzelsträngiges 18-mer-Oligonukleotid mit 5'- und 3'-Hydroxylenden.
Zur Anwendung bei der cDNA-Synthese wird der Primer als gebrauchsfertige, 20-fach konzentrierte wässrige Lösung geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Primer
18-mer
20X
120 μl
Flüssig
Enthält 60 µg Oligo(dT)18 Primer bei 100 µM.
Bei –20 °C lagern.
Trockeneis
Oligo-dT
cDNA-Synthese
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2822198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberSO132
Chargennummer2855255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSO132
Chargennummer2855377 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSO132
Chargennummer2890869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberSO132
Chargennummer2939344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberSO132
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oligo(dT)18 Primer > 100 uM,120 ul