Learn More
Hirschmann™ Mikrobürette aus Glas
Artikelnummer. 11732392
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11732392
Marke: Hirschmann™ 3300252
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit.
  • Klasse AS
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Chemikalienbeständigkeit und plötzlichen Temperaturwechsel
  • Blaue Graduierungsmarkierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Gerader Absperrhahn mit PTFE-Schlüssel
  • Absperrhahn im Füllschlauch mit PTFE-Schlüssel
  • Hauptringgraduierung
  • Kalibriert für EX
  • Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Glas
Graduierungen 0,02 mL
Enthält Schellbachstreifen
Stopfenmaterial PTFE
Umfang Blau
Sperrhahn Gerade
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,01 mL
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385