Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA Polymerase, DNA-free
Für Mikrobiomstudien mit geringer Biomasse, die höchste Empfindlichkeit ohne falsch-positive Ergebnisse aufgrund von Kontamination durch Reagenzien erfordern. Hergestellt mit strengsten Qualitätskontrolltests, um das Risiko einer Kontamination mit bakterieller und humaner DNA zu minimieren.
Marke:  Invitrogen™ 15966005
261.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16315062
  • 348.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase, DNA-free, is manufactured using a novel, closed single-use system together with stringent quality-control testing to minimize the risk of contamination with bacterial and human DNA. This enzyme is an ideal choice for PCR-based applications requiring the high sensitivity without false-positive results from reagent-borne contamination. This DNA-free enzyme provides the same high level of performance and lot-to-lot consistency as standard Platinum Taq DNA Polymerase.
  • Zertifizierte niedrige DNA-Kontamination (≤ 0,01 Kopien der bakteriellen gDNA pro Enzymeinheit)
  • Sicherer qualitativer und quantitativer Nachweis von Mikroorganismen mit geringer Abundanz aufgrund von fehlendem Signal mit PCR-Kontrollen ohne Template/nur mit Reagenzien
  • Gleiche Leistung wie Platinum Taq DNA-Polymerase, die mit einem konventionellen Verfahren hergestellt wird
Platinum Taq-DNA-Polymerase, DNA-frei, ist eine rekombinante Taq-Polymerase, die mit einem firmeneigenen Antikörper komplexiert ist, der die Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen blockiert und nach dem anfänglichen Denaturierungsschritt bei 94 °C dissoziiert. Dieser automatische Heißstart bietet eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute und ermöglicht eine bequeme Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur. Genau wie die Taq-DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq-DNA-Polymerase, DNA-frei, eine matrizenunabhängige Terminal-Transferase-Aktivität, durch die ein 3′-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'′-3'′-Exonuklease-Aktivität.
  • Für die Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen und viralen Templates sowie in RT-PCR
  • Ideal für PCR-Assays, die eine höhere Sensitivität und Spezifität erforderln, um uneindeutige oder falsch-positive Ergebnisse zu minimieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Platinum Taq DNA-Polymerase, DNA-frei, 100 µl
• 10X PCR-Puffer (-MgCl2), DNA-frei, 1,25 ml
• 50 mM MgCl2, DNA-frei, 1 ml
Bei -5 bis -30 °C in einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik lagern.
Niedrig
Standard
500 E
Heißstart-PCR
1 X
400 Reaktionen
Separate Komponenten
DNA
Tube
Platinum Taq DNA-Polymerase
Taq DNA-Polymerase
Trockeneis
5 U/μL
Integrierter Heißstart
3'-A
max. 5 kb
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2794717 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15966005
Chargennummer2794696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15966005
Chargennummer2796231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15966005
Chargennummer2826357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15966005
Chargennummer2826421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15966005
Name des Produkts
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA Polymerase, DNA-free > Reaktionen: 400 à 25 μl; Menge: 500 E