Learn More
Hirschmann™ Mikrobürette aus Glas
Mit Schellbach-Streifen für bessere Lesbarkeit.
Marke:  Hirschmann™ 3300240
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11722392
  • 437.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Klasse AS
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas für Chemikalienbeständigkeit und plötzlichen Temperaturwechsel
  • Blaue Graduierungsmarkierungen
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
  • Gerader Absperrhahn mit PTFE-Schlüssel
  • Absperrhahn im Füllschlauch mit PTFE-Schlüssel
  • Hauptringgraduierung
  • Kalibriert für EX
  • Gemäß DIN EN ISO 385
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
0,01 mL
PTFE
Gerade
±0,01 mL
DIN EN ISO 385
Glas
Schellbachstreifen
Blau
PTFE
Klasse AS
Name des Produkts
Hirschmann™ Mikrobürette aus Glas > Kapazität: 2 ml