Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Eco31I (IIs-Klasse)
Das Thermo Scientific FastDigest Restriktionsenzym Eco31I erkennt GGTCTC(1/5)^-Stellen und schneidet am besten bei 37°C innerhalb von 5 bis 15 Minuten unter Verwendung des FastDigest Universalpuffers (Isoschizomere: BsaI, BspTNI).
Marke:  Thermo Scientific™ FD0294
57.42 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10334870
  • 79.75 € / 100 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• FastDigest Eco31I (100 μL)
• 10X FastDigest Buffer (1.0 mL)
• 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL)
Store at –20°C.
Eco31I
Ja
Ja
Restriktionsenzym
FastDigest
65°C
Empfindlich für CpG-Methylierung, nicht empfindlich für CpG-Methylierung und Dam-Methylierung, Not Dam Methylation-Sensitive
10x FastDigest Puffer/FastDigest Green Puffer
37°C
100 μl
Narbenloses Klonen
5' protruding ends
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2871424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0294
Chargennummer2889746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0294
Chargennummer2902731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberFD0294
Chargennummer2933265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFD0294
Chargennummer2973002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberFD0294
Name des Produkts
Thermo Scientific™ FastDigest Eco31I (IIs-Klasse) > 100 μl