Learn More
Eppendorf™ Adapter für Rotor F-35 -6-30
Artikelnummer. 10541944 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml konisches Röhrchen
1 x 30 ml-Röhrchen
1x 100 bis 125 mm-Centriprep™
1x 15 ml-Röhrchen
1 x 2,6- bis 100 ml-Röhrchen
1 x 9- bis 100 ml-Röhrchen
6 x 5 ml
Bohrungsgröße (metrisch):
Große Rotorbohrung
Kleine Rotorbohrung
Packungsgröße:
2 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10541944
Marke: Eppendorf™ 5427727000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Adapter für Rotoren für die Verwendung mit Eppendorf Zentrifugen
  • Rotor F-35-6-30 fasst 6 x 15/50 ml konische Röhrchen oder 12 x Vacutainer™ Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Adapter, große Rotorbohrung
Röhrchentyp Konischer Falcon
Fassungsvermögen 1 x 15 ml konisches Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 29,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotor F-35-6-30
Bohrungsgröße (metrisch) Große Rotorbohrung
Beschreibung 29.5 Durchmesser x 100 bis 125 mm
Anzahl Plätze 6
Anzahl pro Packung 2/Pckg.