Learn More
Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen
GREENER_CHOICE
Mit dieser gekühlten Mikrozentrifuge kühlen Sie Ihre Proben über einen längeren Zeitraum. Eppendorf™ Modell 5430R Mikrozentrifugen kombinieren die besten Eigenschaften einer Mikrozentrifuge (kleine Stellfläche) und einer Vielzweck-Zentrifuge (Vielseitigkeit) in einem Gerät.
Marke:  Eppendorf™ 5428000414
8214.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10701514
  • 8246.86 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Rotorkapazität: 48 × 1.5/2.0 ml,6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Max. Drehzahl: 30,130 × g (17,500 U/min)
  • Mit 12 verschiedenen Rotoren vielseitig einsetzbar
  • Soft-Touch-Verschluss mit ergonomischer Ein-Finger-Bedienung
  • Menügesteuertes, mehrsprachiges Bedienmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) und große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • 5 Programmtasten für den Schnellzugriff auf Routineprogramme
  • Speichert bis zu 50 benutzerdefinierte Programme
  • Automatische Unwuchterkennung
  • Eppendorf QuickLock™ System zum schnellen Öffnen und Schließen des Rotordeckels
  • Temperaturbereich: -11 bis 40 °C
  • Die patentierte Kompressortechnologie reduziert Vibrationen und schützt die Proben.
  • Die kontinuierliche Kühlung hält die Temperatur nach Abschluss des Laufs konstant und Ihre Proben bleiben kühl.
  • FastTemp™ Pro Funktion für programmierbares Vorkühlen je nach Tag und Zeit
  • Nach 8 Stunden Nichtgebrauch wird die ECO-Abschaltung aktiviert. Dies senkt den Energieverbrauch (37 % über Nacht) und verlängert die Lebensdauer des Kompressors. (Diese Option kann im Menü deaktiviert werden.)
  • Eingebauter Kondensatablauf zur Vermeidung von Wasseransammlungen
Bestellinformation
Abmessungen: 16.8 x 13.2 x 10 Zoll (L x B x H) (42 x 33 x 25 cm) 29 lb. (63.8 kg) Die meisten Modelle werden mit einem Rotor geliefert; andere Rotoren sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 x 2 ml
30.130 x g
11.7 in
30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function
38 cm
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung
Knobs, 230 V (EU) - Includes: Rotor FA-45-30-11
34 x 42 x 25 cm (11.2 x 16.3 x 9.8 in.)
1.050 W
17.000 bis 17.999 U/min
Ja
30 s bis 99 h 59 min mit HOLD
63,8 lb. (29 kg)
Eppendorf 5430 R
FA-45-30-11
17.500 U/min
Großes, hell beleuchtetes LCD
29 cm
15 in.
-11 bis +40 °C
30 x 1.5/2 ml aerosoldichter Rotor mit festem Winkel
Nein
230 V / 60 Hz
Knopf
30.000 – 39.999 x g
Yes
Einstellbare Drehzahlregelung von 100 bis 17.500 U/min in 100 U/min-Schritten
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC part 15, EN 50581, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (refer to manual for more details)
50-Programmspeicher mit 5 Tasten für das Aufrufen von Routineprogrammen durch einfachen Tastendruck
120 V