Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5430 / 5430 R
Artikelnummer. p-3070424 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 x 5,0 ml-Eppendorf-Röhrchen
24 x 1,5/2 ml-Röhrchen
64 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen
6 x konische 15/50 ml-Röhrchen oder 12 x Vacutainer™-Röhrchen
Max. RZB:
13.543 xg
16.049 × g
21,191 xg
7.745 xg
Max. Geschwindigkeit:
11.800 U/min
12.700 U/min
14,200 U/min
7.830 U/min
Enthält:
Deckel
Rotordeckel
Rotordeckel und PCR-Streifenadapter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10665753
Marke: Eppendorf™ 5427714006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Lid (see details for type)
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5430/5430 R, precision at its core. Maximize your centrifuge's potential with rotors crafted for efficiency. Tailor your experiments with various capacities and speeds, ensuring optimal sample processing.
  • Precision-engineered for optimal sample separation.
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
  • Aerosol-tight and PTFE coated options available.
Zertifizierungen
Aerosol-tight rotors are tested and certified by the Health Protection Agency (Porton Down, UK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Rotor
Fassungsvermögen 64 x 0,2 ml-PCR-Röhrchen
Max. RZB 13.543 xg
Max. Geschwindigkeit 11.800 U/min
Radius (metrisch) 8.7 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge 5430/5430 R
Winkel Fest
Enthält Rotordeckel und PCR-Streifenadapter