Learn More
Day Impex™ Edelstahlbehälter, emailliert
Sicheres Lagern und Transportieren von Flüssiggasen. Day Impex™ emaillierter Stahlbehälter wurde speziell für den Einsatz im Labor, Krankenhaus und in der Industrie entwickelt.
Marke:  Day Impex™ 200013
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11786399
  • 382.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicher für die Verwendung mit allen Flüssiggasen und ideal für Kühlfallen
  • Attraktiver blauer einbrennlackierter Außenbehälter aus Stahl
Spezifikation
Spezifikation
182 mm
280 mm
Mit Deckel und Griff
280 mm
Emaillierter Stahl
Für Flüssiggas oder als Kühlfalle verwenden
350 mm
4.5 l
150 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Day Impex™ Edelstahlbehälter, emailliert > Kapazität: 4.5 L; Höhe: 350 mm