Learn More
Gilson™ Extraction Cartridge Cap
Gilson offers a variety of vials and caps in bulk for a number of applications.
Marke: Gilson™ 2954699
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ASPEC-Kappen
- Gilson bietet eine Vielzahl von Fläschchen und Verschlusskappen in Großpackungen für eine Vielzahl von Anwendungen an.
Spezifikation
ASPEC-Kappen | |
3 mL | |
Natur-PE | |
1000/Packung |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
0Stunden
11Minuten
10Sekunden
45 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
60Stunden
12Minuten
49Sekunden
14Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Extraction Cartridge Cap > 3 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur