Learn More
Grant Instruments™ SHAKER-INCUBATOR
ES-80 Vielseitiger und programmierbarer Tischorbitalschüttler/Inkubator zum Mischen und Inkubieren biologischer Kulturen und Proben in verschiedensten Kolben und Gefäßen.
Marke:  Grant Instruments™ ES-80
4767.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24360" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15231166
  • 5095.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Digitale Steuerung von Zeit, Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit für Genauigkeit und Wiederholbarkeit
  • Variable Drehzahl: 50 bis 250 U/min
  • Temperatureinstellungsbereich: +25 °C bis 80 °C
  • Beladung bis zu 8 kg
  • Austauschbare Plattformen zum Schütteln/Inkubieren unterschiedlicher Gefäße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
5 bis 520 U/min
230 V
450 W
525 mm
510 mm
590 mm
41,1 kg
1 Min. bis 96 Std., bis zu 30 Tage Dauerbetrieb
8 kg
230 V, 50/60 Hz, 450 W
25°C bis 80°C
Schüttler-Inkubator
450 mm
300 mm
390 mm
2-zeiliges LCD mit 16 Zeichen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Grant Instruments™ SHAKER-INCUBATOR > Schüttler-Inkubator