Learn More
KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Trageflaschen
Artikelnummer. 10312861
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Kappentyp:
Abdeckung aus Edelstahl
Blau beschichtete Metallabdeckung
Isoliert
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10312861
Marke: KGW Isotherm™ 1212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Lagerung und zum Transport von temperaturempfindlichen Gütern wie Trockeneis. KGW Isotherm™ Isolierte Dewar-Transportgefäße bestechen durch ihre beständige Konstruktion aus Borosilikatglas 3.3.
  • Kühlung kleiner Proben
  • Versilbert und vakuumdicht isoliert
  • Flexibel im Labor anwendbar
  • Mit Aluminiumgriffen
  • Mit einem mit zwei Federklemmen gehaltenen, isolierten Deckel
  • Mit entweder blau beschichteter Metallabdeckung oder Edelstahlabdeckung
Spezifikation
Kappentyp Isoliert
Außendurchmesser (metrisch) 160 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlen von kleinen Proben
Innenhöhe (metrisch) 170 mm
Höhe (metrisch) 245 mm
Enthält Isolierter Deckel, durch zwei Federclips gehalten, Griff
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Innendurchmesser (metrisch) 138 mm
Material Borosilikatglas