Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert.
Marke: Invitrogen™ NW00100BOX
137.03 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Mini Gel Tank (Herst.- (Katalognummer A25977)
Beschreibung
Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie auch Bolt Bis-Tris Plus-Gele, um im Laboralltag bei der Proteintrennung optimale Ergebnisse zu erzielen.
Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und 4 bis 12 %-Gradient. Die Gele können mit Bolt MES oder MOPS SDS-Laufpuffer verwendet werden, um verschiedene Trennbereiche zu erhalten. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bestehen aus einem neutralen pH-gepufferten Polyacrylamid-Gel (pH 6,4) mit einem Arbeits-pH-Wert von etwa 7,0. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind zudem in vier unterschiedlichen Well-Formaten erhältlich: 10, 12, 15 und 17 Wells.
• Optimierte Laufbedingungen — Proteintrennung bei konstanter Spannung in ca. 20 Minuten
• Bessere Proteinintegrität — pH-neutraler Probenvorbereitungsprozess zum Schutz Ihrer Proteine
• Verbesserte Proteintrennung — schärfere Bänder, höhere Auflösung, längere Haltbarkeit und bessere Ergebnisgenauigkeit als Tris-Glycin-basierte Gele
• Keilförmige Wells — für einfachere Probenbeladung und ein bis zu zwei Mal höheres Probenvolumen als bei anderen 1,0 mm dicken Gelen
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle | |
Mini | |
Bis-Tris Plus | |
bis zu 60 µl | |
Denaturierung | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
10 % | |
1,0 mm | |
Denaturierung | |
3,5 bis 260 kDa | |
10-Well | |
Bolt™, WedgeWell™ | |
Raumtemperatur | |
8 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
21122040 | Analysenzertifikat | 29/12/2021 | NW00100BOX_LITL18 PROMO,NW00107BOX_LITL18 PROMO,NW00102BOX_LITL18 PROMO,NW00100BOX,NW00107BOX,NW00102BOX |