Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 4 bis 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die zur optimalen Trennung von Proteinen verschiedenster Größen unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden.
Marke: Invitrogen™ NW04125BOX
182.64 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benötigt : Mini Gel Tank (Herst.- (Katalognummer A25977)
Beschreibung
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung von Proteinen verschiedenster Größen unter denaturierenden Bedingungen. Ähnlich wie NuPAGE Bis-Tris-Gele erzielen Bolt Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibende Gelleistung und sorgen für eine pH-neutrale Umgebung, die Proteinveränderungen bei höherer Beladungskapazität minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist.
Verwenden Sie auch Bolt Bis-Tris Plus-Gele für optimale Ergebnisse bei routinemäßiger Proteintrennung. Bolt Bis-Tris Plus Gele sind in vier Gelarten und vielen Well-Formaten erhältlich. Jede Packung enthält 10 Gele. Für die Verwendung aller Bolt-Gele ist ein Mini-Gel-Tank (A25977) erforderlich.
Merkmale:
• Optimierte Laufbedingungen—Proteintrennung bei konstanter Spannung in rund 20 Minuten
• Lange Haltbarkeit—Lagerung der Gele für mindestens 16 Monate bei 4–25 °C
• Bessere Proteinintegrität—pH-neutraler Probenvorbereitungsprozess zum Schutz Ihrer Proteine
• Keilförmige Wells—für eine einfachere Probenbeladung und ein bis zu zwei Mal höheres Probenvolumen
Wählen Sie die passenden Bolt Bis-Tris Plus Gele für Ihre Proteintrennung
Optimale Trennung Ihrer Proteine durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und 4 bis 12 %-Gradient. Um verschiedene Trennbereiche zu erhalten, können die Gele können mit Bolt MES SDS (B000202) oder Bolt MOPS SDS-Laufpuffer (B000102) verwendet werden. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bestehen aus einem neutralen pH-gepufferten Polyacrylamid-Gel (pH 6,4) mit einem Arbeits-pH-Wert von etwa 7,0. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind zudem in vier unterschiedlichen Well-Formaten erhältlich: 10, 12, 15 und 17 Wells.
Praktisch in der Anwendung
Die Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind einfach zu verwenden und können mit dem Bolt MES Laufpuffer in ca. 20 Minuten für Pufferläufe mit konstanter Spannung verwendet werden. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bieten schärfere Bänder, eine höhere Auflösung, längere Haltbarkeit und präzisere Ergebnisse als Tris-Glycin–basierte Gele. Darüber hinaus verfügen Bolt Bis-Tris Plus-Gele über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die keilförmigen Wells besitzen größere Öffnungen, die die Probenbeladung erleichtern. Bolt Bis-Tris Plus-Gele haben darüber hinaus eine Haltbarkeit von mindestens 16 Monaten bei 4 °C bis 25 °C.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Bolt Transferpuffers (BT0006) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle | |
Mini | |
Bis-Tris Plus | |
bis zu 35 µl | |
Denaturierung | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
4 bis 12% | |
1,0 mm | |
Denaturierung | |
3,5 bis 260 kDa | |
15-Well | |
Bolt™, WedgeWell™ | |
Raumtemperatur | |
8 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
19010470 | Analysenzertifikat | 14/01/2019 | NW04125BOX,NW04122BOX,NW04122BOX_LITL18 PROMO,NW04127BOX,NW04127BOX_LITL18 PROMO,NW04120BOX,NW04125BOX_LITL18 PROMO,NW04120BOX_LITL18 PROMO |
19010370 | Analysenzertifikat | 07/01/2019 | NW04125BOX,NW04127BOX,NW04127BOX_LITL18 PROMO,NW04120BOX,NW04125BOX_LITL18 PROMO,NW04120BOX_LITL18 PROMO |
18110671 | Analysenzertifikat | 21/11/2018 | NW04125BOX,NW04125BOX_LITL18 PROMO |