Learn More
Memmert™ Werkseitige Kalibrierung (3 Temperaturen) von UF75
Kalibrierung im Memmert Werk auf drei Temperaturwerte.
Marke:  Memmert™ UF75D00128
Artikelnummer. 17549655
  • 356.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Auf drei Temperaturwerte: 100 °C, 160 °C und 220 °C
Spezifikation
Spezifikation
UF75 Ofen
Messstelle Schrankmitte
Zertifikat zu 3 Temperaturen
Standardwerkskalibrierungszertifikat
Name des Produkts
Memmert™ Werkseitige Kalibrierung (3 Temperaturen) von UF75 > Kann verwendet werden mit: UF75.