Learn More
Fisherbrand™ Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil
Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas. Fisherbrand Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil für vielfältige Vakuumarbeiten.
Marke: Fisherbrand™ 632415280104
Beschreibung
- Hergestellt aus SIMAX 3.3 Borosilikatglas
- Entwickelt für vielfältige Vakuumarbeiten
- Wird zur Trocknung von Proben und zur Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Materialien verwendet
Spezifikation
ISO 13 130, DIN 12 491 | |
Exsikkator | |
177 mm | |
153 mm |
SIMAX Borosilikatglas 3.3 | |
nz 24/29 und Ventil | |
94 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Exsikkatoren mit nz 24/29 und Ventil > Typ: 100mm; AD: 153mm; Innendurchmesser: 94mm; Höhe: 177mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur