Learn More
Invitrogen™ 20x Bolt™ MES-SDS-Laufpuffer
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
Marca:  Invitrogen™ B0002
52.54 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 13266499
  • 76.25 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Esplora altre offerte speciali
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Informationen über Bolt™ Bis-Tris Plus Gele
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamid-Gele zur optimalen Trennung kleiner bis mittelgroßer Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Gel-Arten und mit mehreren Well-Formaten erhältlich. Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini Gel Tank erforderlich.
Die Laufzeiten des Bolt™ Gels variieren je nach Art des verwendeten Laufpuffers.
Order Info
Die Haltbarkeit beträgt bei ordnungsgemäßer Lagerung 6 Monate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
MES SDS-Laufpuffer
Bolt
500 mL
20X
Bolt™
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3070418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberB0002_LITL18 PROMO,B0002
Chargennummer2996844 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberB0002_LITL18 PROMO,B0002
Chargennummer3039241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberB0002_LITL18 PROMO,B0002
Chargennummer2475466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB0002_LITL18 PROMO,B0002
Chargennummer2485124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberB0002_LITL18 PROMO,B0002
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    16
    Minuten
    54
    Sekunden
    4
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ 20x Bolt™ MES-SDS-Laufpuffer > 500 ml
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.