Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte
Faseroptisches Spaltringlicht. Direkt montierbar an 66 mm Objektive mittels Rändelschrauben oder and andere Objective mit Objectivadaptern. Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157040
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15783012
  • 718.00 € / 1 Einheit
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ringlicht mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik
  • Faserbündel mit flexiblem Schutzmantel aus Metall und PVC
  • Gehäuse aus robustem, schwarzem, eloxiertem Aluminium
Spezifikation
Spezifikation
Faseroptik-Ringleuchte
2.5 in.
40 mm
Kaltlichtquellen KL300LED, KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
24 mm
1000 mm für den flexiblen Teil
25 to 300 mm
Glasfaser-Ringlicht für Arbeitsabstand 25 bis 300 mm
64 mm
Mikroskopbeleuchtung
0.9 in.
3.3 ft.
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
Videos
  • Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:59
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:59
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE
  • How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE
    • Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG
      • How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
        Name des Produkts
        SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte > Mini-Ringlicht