Learn More
Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten
Für bessere Sauberkeit in Zellophan verpackt. Die Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten sind in einfacher und doppelt mattierter Ausführung erhältlich. Gewaschener und polierter Glasobjektträger mit 90° geschliffenen Kanten.
Marke: Fisherbrand™ MBG00810
Beschreibung
- Glas 76 mm x 26 mm
- Erhältlich in Klarglas oder an einem Ende mattiert
- Alle vier Kanten geschliffen
Spezifikation
76 mm | |
90°, geschliffen | |
Glas | |
0,8 bis 1 mm | |
Durchsichtig |
26 mm | |
Doppelt mattiert | |
Ja | |
Einfacher Mikroskopobjektträger | |
50 Packungen |