Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
Experience rapid cell counting with the Countess 3 FL Automated Cell Counter. This brightfield and fluorescence cell counter has advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software for counting cells and nuclei, monitoring fluorescence, and measuring cell viability.
Marke: Invitrogen™ AMQAF2000
Beschreibung
The Countess 3 FL Automated Cell Counter is a benchtop brightfield and fluorescence cell counter with advanced optics, automated focus and lighting, and image analysis software driven by a neural network-based machine-learning algorithm for rapid automated cell counting of primary and immortalized cell lines. The Countess 3 FL counter allows brightfield or fluorescence cell counting with three-channel flexibility (brightfield and two optional fluorescence channels), enabling researchers to count cells and isolated nuclei, monitor fluorescence, examine apoptosis, and measure cell viability.
Der Countess 3 FL automatische Zellzähler ist eine Laborplattform für Assays, die mit modernster Optik, vollautomatischer Fokus- und Lichtfunktion sowie Bildanalyse-Software ausgestattet ist, die von einem neuronalen, netzwerkbasierten Maschinen-Lernalgorithmus betrieben wird und eine schnelle Beurteilung von primären und immortalisierten Zelllinien ermöglicht. Der Countess 3 FL-Zähler ist in der Lage, Hellfeld- oder Fluoreszenzbeleuchtung mit dreikanaliger Flexibilität (Hellfeld und zwei optionale Fluoreszenzkanäle) zu ermöglichen. Forscher können Zellen zählen, fluoreszierende Proteinexpression überwachen, Einblicke in apoptotische Prozesse gewinnen und die Zellviabilität messen.
- Genauigkeit — die Subjektivität bei der manuellen Zellzählung und die Variabilität je nach Anwender entfallen
- Flexibel — nimmt bis zu zwei EVOS-Lichtwürfel auf, die vom Benutzer aus 15 fluoreszierenden Kanälen ausgewählt werden können
- Schnell — zählt lebende und abgestorbene Zellen, misst die Lebensfähigkeit, meldet die durchschnittliche Zellgröße und speichert Daten mit nur einer Berührung in ca. 20 Sekunden
- Praktisch—: Keine Reinigung oder routinemäßige Wartung erforderlich. Der hochauflösende kapazitive Touchscreen und die einfache Benutzeroberfläche ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme und erfordern nur minimale Schulungen
Der Countess 3 FL automatische Zellzähler funktioniert in 3 einfachen Schritten:
1. Mischen Sie 10 µl der Probe mit 10 µl Trypanblau, und pipettieren Sie sie in einen Countess Einweg-Kammerobjektträger.
2. Setzen Sie den Objektträger in das Instrument ein. Die Modi 'Schnellerfassung' und 'Auto-Speichern' ermöglichen die Zellzählung mit nur einem Tastendruck. Fokus, Beleuchtung und Dateispeicherung werden automatisch ausgeführt.
Erzielen Sie genaue Zellzählungen
Der Countess 3 FL automatische Zellzähler verwendet Trypanblau-Färbung in Kombination mit einem Autofokus-Mechanismus und einem hochentwickelten Bildanalyse-Algorithmus, um genaue Werte zu Zellanzahl und Lebensfähigkeit zu ermitteln. Der Messbereich reicht von 1 × 104 bis 1 × 107 Zellen/ml (der optimale Bereich ist 1 × 105 bis 4 × 106 Zellen/ml), was größer ist als der eines Hämozytometers.
Einfache Bedienung mit vielfältigen Fluoreszenz-Anwendungen
Die automatische Zellzählung durch den Countess 3 FL Zähler erfolgt über eine intuitive Anwenderoberfläche und gibt Ihnen die Daten, die Sie zur Vorbereitung Ihrer Probe für den nächsten Durchgang oder Versuch benötigen, sowie die Möglichkeit, Multiplexing mit einer Vielzahl von fluoreszierenden Farbstoffen und Proteinen, die durch EVOS Leuchtwürfel angeregt werden, durchzuführen Sie benötigen keine komplexen, teuren Instrumente mehr, um zuverlässige Daten zu erhalten.
Übertragen Sie Daten und Bilder auf Ihren PC oder in die Cloud
Über den USB-Anschluss am Countess 3 FL automatischen Zellzähler können Sie die Ergebnisse und Bilder Ihrer Zellzählung speichern und diese dann an Ihren PC übertragen. (Ein USB-Laufwerk und ein WLAN-Adapter sind im Lieferumfang des Countess 3 FL Zählers enthalten.)
Spezifikation
Automatischer Zellzähler | |
5 MP | |
EVOS-Mikroskope, Attune Durchflusszytometer | |
2 Proben pro Objektträger | |
3 Channels (Brightfield and 2 slots for EVOS™ LED light cubes) | |
Integriertes USB-Laufwerk | |
LxBxT: 228,6 x 228,6 x 139,7 mm (9 x 9 x 5,5 Zoll) | |
3,6 kg | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
50/60 Hz |
Countess | |
Zellkultur- und Analyseabläufe | |
Hellfeld, Fluoreszent | |
2.5X | |
LCD-Anzeige | |
Countess 3/3 FL Cell Counter Software | |
8 lb. | |
RoHS | |
1 instrument | |
1-year Standard | |
100/240 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2188A24110009 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2025 | AMQAF2000 |
2188A25010088 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2025 | AMQAF2000 |
2188A24055440 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2025 | AMQAF2000 |
2188A24045275 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2025 | AMQAF2000 |
2188A25010055 | Konformitätsbescheinigung | 13/02/2025 | AMQAF2000 |