Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte
Faseroptisches Spaltringlicht. Direkt montierbar an 66 mm Objektive mittels Rändelschrauben oder and andere Objective mit Objectivadaptern. Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
718.00 € - 1095.00 €
Spezifikation
Typ | Faseroptik-Ringleuchte |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 3.3 ft. |
Länge (metrisch) | 1000 mm für den flexiblen Teil |
Material | Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
Produktcode | Marke | Typ | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15783012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157040 |
Faseroptik-Ringleuchte | 64 mm |
718.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12828095
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157410 |
Faseroptik-Ringleuchte | 88 mm |
754.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15793012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157066 |
Faseroptik-Ringleuchte | Aktivfaserbündel Ø 9 mm, Außenmantel Ø = 15 mm, Innen-Ø 66 mm, Außen-Ø 92 mm |
718.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11840993
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157420 |
Faseroptik-Ringleuchte | 96 mm |
754.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12826553
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
157406 |
Faseroptik-Ringleuchte | Aktivfaserbündel Ø 8,5 mm, Außenummantelung = 14 mm, Innen-Ø 66/70 mm, Außen-Ø 120 mm |
1095.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Spaltringlicht mit umweltfreundlicher PURAVIS Faseroptik
- Faserbündel geschützt with einem flexiblen Metal-PVC Mantel
- Gehäuse aus robustem, schwarz eloxiertem Aluminium
- Ø i = 66 mm Aussen-Ø= 96 mm
- Länge = 1000 mm
Spezifikation
Faseroptik-Ringleuchte | |
3.3 ft. | |
1000 mm für den flexiblen Teil | |
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte