Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte
Faseroptisches Spaltringlicht. Direkt montierbar an 66 mm Objektive mittels Rändelschrauben oder and andere Objective mit Objectivadaptern. Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157406
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12826553
  • 1095.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vorteile
  • Beleuchtung polierter oder metallischer Oberflächen mit echtem Auflicht-Dunkelfeld.
  • Flachwinkelbeleuchtung für Dunkelfeldeffekte für glänzende, reflektierende Oberflächen. 
  • Ringlicht mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik
  • Faserbündel mit flexiblem Schutzmantel aus Metall und PVC.
  • Gehäuse aus robustem, schwarzem, eloxiertem Aluminium
  • Ø i = 66 mm und 70 mm
  • Flexible Länge = 1.000 mm
Spezifikation
Spezifikation
Faseroptik-Ringleuchte
Aktivfaserbündel Ø 8,5 mm, Außenummantelung = 14 mm, Innen-Ø 66/70 mm, Außen-Ø 120 mm
Illumination for Stero-Microscopy. Offers low angle illumination for shiny, reflective surfaces.
1.4 in.
3.3 ft.
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
4.7 in.
66 to 70 mm
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
36 mm
1000 mm für den flexiblen Teil
5 to 15 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte > Fiber Optic Ring Light; Type: Darkfield Ringlight; Diameter: 120