Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte
Faseroptisches Spaltringlicht. Direkt montierbar an 66 mm Objektive mittels Rändelschrauben oder and andere Objective mit Objectivadaptern. Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Marke: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157066
Beschreibung
- Ringlicht mit umweltfreundlicher Puravis Faseroptik
- Faserbündel mit flexiblem Schutzmantel aus Metall und PVC
- Gehäuse aus robustem, schwarzem, eloxiertem Aluminium
- Flexible Länge: 1000mm
- Schlanke Bauweise
- ID: 66 mm; AD: 92mm
Spezifikation
Faseroptik-Ringleuchte | |
Aktivfaserbündel Ø 9 mm, Außenmantel Ø = 15 mm, Innen-Ø 66 mm, Außen-Ø 92 mm | |
Illumination for Stero-Microscopy | |
1 in. | |
3.3 ft. | |
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser |
3.6 in. | |
66 mm | |
Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL | |
26 mm | |
1000 mm für den flexiblen Teil | |
30 to 300 mm |