Learn More
Thermo Scientific™ GC-Spritzen für Agilent Geräte
Thermo Scientific™ GC Spritzen für Agilent-Geräte gewährleisten präzise, zuverlässige und reproduzierbare Injektionen.
Marke: Thermo Scientific™ 365D1636
310.69 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erzielen Sie genaue, präzise und reproduzierbare Injektionen mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen, die speziell für Agilent™ GC-Systeme entwickelt wurden. Die für das Septumdurchstechen optimierten, rauen, praxiserprobten Spritzen bestehen aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing.
- Exakt, präzise und reproduzierbar über einen großen Bereich verschiedener Volumen
- Spritzen mit fester Kanüle verfügen über einen max. Temperaturbereich von 5 bis 70 °C
- Kanülen mit einem Volumen von 5 bis 100 μl besitzen einen sicheren Arbeitsdruck von max. 1000 psi und einen funktionalen Druck von maximal 100 psi
- Kanülen mit konischer Spitze zur Verhinderung von Kolbenblockaden bei verschmutzten Proben
- 42 mm Länge
Spezifikation
Konisch; Kapazität 10 μl; 6/Packung | |
42 mm | |
Nein | |
10 μl | |
Konus |
23 bis 26s G | |
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle | |
6/Packung | |
42 mm | |
Agilent GC-Geräte |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
37Stunden
8Minuten
59Sekunden
5Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
81Stunden
8Minuten
59Sekunden
5Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.