Learn More
Fisherbrand™ Midi Plus Horizontales Gelsystem
Enthält Geltabletts mit den Abmessungen 150 x 70, 150 x 100 und 150 x 150 mm. Das Fisherbrand™ Midi Plus horizontale Gelsystem kann bis zu 210 Proben gleichzeitig verarbeiten.
Marke:  Fisherbrand™ FMSCHOICETRIO
Artikelnummer. 11833293
  • 496.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geliefert mit Gelträgern der Abmessungen 150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm und 150 mm x 150 mm
  • Fasst bis zu 210 Proben
  • Geringe Puffervolumina
  • Die mit Mehrkanalpipettierern kompatiblen Kämme ermöglichen ein schnelles Laden von Gelen
  • Spritzguss, ideal für Restriktionsfragmentanalyse, Probenvorbereitung oder Überprüfung einer großen Anzahl an Proben.
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 210 Proben
150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm und 150 mm x 150 mm Geltabletts
3
Horizontal Gel System
150 mm x 70 mm, 150 mm x 100 mm und 150 mm x 150 mm Geltabletts
2.5 kg
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    • Fisherbrand - Meet the Family
      Fisher Scientific's private label product line, Fisherbrand™, offers customers a broad selection of laboratory supplies & consumables, covering a range of applications such as pH & electrochemistry, stirring & mixing, centrifugation, liquid handling,
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:38
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:38
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Fisherbrand Meet the Family
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Midi Plus Horizontales Gelsystem > Länge:175mm