Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte
Faseroptisches Spaltringlicht. Direkt montierbar an 66 mm Objektive mittels Rändelschrauben oder and andere Objective mit Objectivadaptern. Zur Verwendung mit den Kaltlichtquellen KL1500HAL, KL1600LED oder KL2500LED
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157410
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12828095
  • 754.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Annular Ring Lights offer absolute shadow-free illumination.
  • Darkfield Ring Lights offer low-angle illumination for shiny, reflective surfaces.
  • Ring Light with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • High white light transmission thanks to the use of SCHOTT PURAVIS™ fibers.
  • Fiber bundle protected by flexible metal PVC sheating.
  • Mountable direct to the microscope objective.
  • Adapters for different objective diameters available, need to be ordered separately.
  • Housing made of rugged, black anodized aluminum.
Spezifikation
Spezifikation
Faseroptik-Ringleuchte
88 mm
Illumination for Stero-Microscopy
1 in.
3.3 ft.
Umweltfreundliche Puravis-Glasfaser
3.5 in.
58 mm
Kaltlichtquellen KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
26 mm
1000 mm für den flexiblen Teil
30 to 300 mm
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Glasfaser-Ringleuchte > Fiber Optic Ring Light; Type: Annular Ringlight; Diameter: 88 mm