Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Schwanenhals Lichtleiter
Biegbarer Fiberoptik-Lichtleiter in schwarz lackierter, halbstarrer Schwanenhals-Leitung.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 154202
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11881023
  • 429.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lichtleiter mit umweltfreundlicher Puravis™ Faseroptik
  • Vollständige Kontrolle der Lichtposition dank präziser Positionierung
  • Die Schwanenhalsarme werden in entgegengesetzter Richtung positioniert, sodass eine nahezu schattenfreie Beleuchtung erzielt wird
  • Bequeme Nachjustierung
  • Zur Verwendung mit Kaltlichtquelle KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
Spezifikation
Spezifikation
Schwanenhals-Doppellichtführung
11 mm Außenmantel
4,5 mm Faser-Bunddurchmesser
Kaltlichtquellen KL1600LED, KL2500LED oder KL1500HAL
600 mm
Optische Glasfasern
0.4 in.
4.5 mm
Stereomikroskopie-Beleuchtung
23.6 in.
600 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Schwanenhals Lichtleiter > Doppelter Schwanenhals; Faserdurchmesser: 4,5 mm, Länge: 600 mm