Learn More
ZNF804A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540123
Artikelnummer. 15556811
  • 496.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: U87-MG whole cell lysate or nuclear extract. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
The protein encoded by ZNF804A is a zinc finger binding protein. Polymorphisms in this gene, especially rs1344706, are thought to confer increased susceptibility to schizophrenia, bipolar disorder, and heroin addiciton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
ZNF804A Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated