Learn More
DDB1 Monoclonal Antibody (1322), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA123335
Artikelnummer. 11554712
  • 508.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: T47D and MCF-7 whole cell lysate. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
The DNA damage-binding protein from HeLa cells is associated with polypeptides of relative mass 124,000 (DDB1) and 41,000 (DDB2) as determined by SDS-polyacrylamide gels. To test whether the DNA-repair defect in the subset of XPE patients that lack DNA damage-binding activity is caused by a defect in DDB, Keeney et al. (1994) injected purified human DDB protein into XPE cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
DDB1 Monoclonal Antibody (1322), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated