Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 12K Paket
Hochflexible, umfassende Echtzeit-PCR-Plattform, die die Echtzeit-Technologie von Applied Biosystems in einem einzigen Gerät optimal nutzt. Enthält leicht austauschbare Blöcke, die OpenArray™ Platten, TaqMan™ Array-Karten, 384-Well-, 96-Well- und FAST 96-Well-Platten aufnehmen können.
Marke: Applied Biosystems™ A27571
Beschreibung
Die intuitive Software QuantStudio™ 12K Systems, die einfache Einrichtung des Touchscreens, die Automatisierungsintegration, der mühelose Austausch von Blöcken und die anwenderfreundlichen OpenArray™-Komponenten wurden entwickelt, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern und die Bearbeitungszeit zu verkürzen. Planen Sie für die Zukunft, und sparen Sie Zeit, Geld und Platz in Ihrem Labor mit dem einzigen All-in-One qPCR-Gerät, das eine breite Palette von Anwendungen mit maximalem Durchsatz ermöglicht.
- Enthält fünf austauschbare Blöcke: Die QuantStudio™ 12K-Blöcke passen für 96-Well, FAST 96-Well, 384-Well, TaqMan™ Array-Karten und OpenArray™Platten für die mühelose Skalierung von 1 bis 12,000 Datenpunkten in einem einzigen Durchlauf. Steigern Sie den Durchsatz und erweitern Sie Ihre Forschung mit nur einem Gerät. Beginnen Sie Ihr Projekt mit Experimenten im Format 96-well, und skalieren Sie es dann auf einen höheren Durchsatz, um die statistisch signifikanten Antworten zu erhalten, die Sie benötigen. Darüber hinaus können Sie Ihre Ziele mit einer ausgewählten Gruppe von Genen mithilfe neuartiger Formate wie den TaqMan™ Array-Karten und OpenArray™ Platten problemlos validieren und überwachen.
- Kompatibel mit allen TaqMan™-Assays: Das QuantStudio™ 12K System wurde optimiert, um klare, saubere Daten für alle TaqMan™ Assays zu ermöglichen. Diese können für eine breite Palette von Anwendungen verwendet werden, einschließlich Genexpression, microRNA und kleine nicht-codierende RNAs, SNP-Genotypisierung, Proteinanalyse, Proteinthermalverschiebung, hochauflösende Schmelze, Variationen der Kopienzahl und Pathogenerkennung. • Nahtloser Wechsel von qPCR zu digitaler PCR: Erhöhen Sie die Präzision und Empfindlichkeit Ihres Nukleinsäure-Experiments, indem Sie mit QuantStudio™ Digital PCR Kits und der DigitalSuite™ Software mit dem QuantStudio™ OpenArray™ Block von qPCR in den digitalen PCR-Modus wechseln. • Sorgt für Sicherheit: Gehen Sie am Freitag früh und überprüfen Sie die Läufe von zu Hause aus, da das System über 100 Läufe sicher speichern kann. •Verbessertes OptiFlex™-System: Aufbauend auf Applied Biosystems eigener Technologie bietet das verbesserte OptiFlex™-System eine verbesserte Fluoreszenzdetektion für die präzise und empfindliche Datenanalyse, die für die Erfassung von 12,000 Datenpunkten in einem einzigen Durchlauf erforderlich ist.
- Beispiellose Abdeckung und Probendurchsatz: Das OpenArray™-Format beschleunigt die Genomvalidierung und das Screening, indem 150,000 Datenpunkte pro Arbeitstag überschritten werden, sodass die meisten Projekte innerhalb von Tagen statt Wochen abgeschlossen werden können.
- Einfacher OpenArray™-Ablauf: QuantStudio™ OpenArray™-Platten werden in einem Gehäuse geliefert, um die Handhabung zu vereinfachen und eine optimale Datenqualität beim Laden von Proben mit dem Accufill™-System zu gewährleisten. Laden Sie einfach vier Arrays in das QuantStudio™ 12 K-Gerät, um über 12,000 Datenpunkte zu erreichen. Mit der integrierten Software zur Probenverfolgung können Sie Ihre Proben während des gesamten Projekts leicht verfolgen.
- Integrierte Analyse- und Qualitätssysteme: Mit der neuen intuitiven Touchscreen-Benutzeroberfläche und der integrierten Kalenderfunktion können Sie die Nutzungszeit des Geräts planen. Zusätzliche Analysesoftware wie DigitalSuite™ v1.0, ExpressionSuite v1.0 und Genotyper v1.1 steht zur Verfügung, um Sie bei der Analyse Hunderter von Zielen und Proben zu unterstützen und die erforderliche statistische Power zu erzielen.
- Schmelzkurvenanalyse (High Resolution Melting, HRM): Mit den integrierten MeltDoctor™ Protokollen und Kalibrierungen können Sie den Durchlauf schneller optimieren und haben mehr Zeit für die Anpassung Ihrer Ergebnisse. Legen Sie durch schnelle Änderung der Analyseeinstellungen die Anzahl der Varianten fest, die Sie anzeigen möchten.
Spezifikation
PC/Laptop | |
384 | |
73,8 cm | |
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr) | |
4°bis 99,9 °C | |
QuantStudio 12K Flex | |
OpenArray: Gekoppelt, 4 Emission, 4 Anregung; alle anderen Blöcke: Entkoppelt, 6 Emission, 6 Anregung | |
69 kg |
0,25 °C | |
Touchscreen | |
50,5 cm | |
67,2 cm | |
3,0 °C/Sek. | |
Verbessertes Optiflex-System, weiße LED | |
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
384-Well |