Learn More
SUGP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535977
Artikelnummer. 15577441
  • 508.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A. 30 μg HeLa whole cell lysate/extract, B. 30 μg HeLa nuclear lysate/extract. Predicted reactivity: Human (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
SUGP2 Polyclonal antibody specifically detects SUGP2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
SUGP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated