Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ elektronischer Einkanalpipettierer
Perfekte ergonomische Wahl für alle, die ein umfassendes Menü an automatisierten Liquid-Handling-Funktionen benötigen
Marque: VistaLab™ Technologies 1065-0250
Description
- Einwegdüse
- Das geschützte Energiefreigabesystem wirft Spitzen auf Knopfdruck ab
- Konturierter Kolben aktiviert die Pipettieraktivität elektronisch
- Haken lässt sich für eine individuelle Passform und reduzierten Halteaufwand leicht verstellen
- Natürliche Form gewährleistet maximale Stabilität beim Pipettieren bei minimalem Anpressdruck
- Einfache Anwendung per Knopfdruck
- Vollständig elektronische Vorgänge maximieren Effizienz für alle Aufgaben, einschließlich Multi-Ddispensierung, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, Serienverdünnung und automatisches sequenzielles Dispensieren
- Sicherer Stand auf Arbeitsplatten
- Mit Ladegerät/Netzteil
Spécification
±0,8 % | |
VistaLab™ Spitze | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Polycarbonat ABS | |
1 | |
Non-sterile | |
5 bis 250 μl | |
Ergonomisch | |
Netzgerät mit Adapter, Regalaufhänger | |
5 | |
2 Jahre beschränkte Garantie | |
8 in. | |
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ovation-Netzteil |
Lithium-Ion | |
No | |
Blau | |
VistaLab™ Spitze | |
Rechtshändig | |
Ovation™ | |
Pipette | |
LCD | |
VistaLab™ Spitze | |
1 μl | |
Je 1 | |
8 in. | |
6 in. |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.