Learn More
Masterflex™ Pump MFLX L/S Dig 4-CH 115/230
Erweitern Sie Ihre digitale Dispensierkapazität und Effizienz mit dieser vierkanaligen, programmierten, automatisierten Dispensierpumpe. Die Cole-Parmer™ MasterFlex™ Platinum peristaltische L/S-Vierkanalpumpe mit Silikonschlauch ermöglicht eine präzise und synchrone Mehrkanaldispensierung.
Marke:  Masterflex™ 77921-85
5776.00 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15340614
  • 6080.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der digitale Dispensierantrieb verfügt über einen wartungsfreien bürstenlosen Motor
  • Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
  • Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
  • Der vierkanalige Sechs-Rollen-Pumpenkopf bietet eine geringe Pulsation und einen synchronen Fluss zwischen den Kanälen für hohe Genauigkeit und konsistente Füllungen
  • Biopharm Plus Silikonschläuche aus Platin gewährleisten eine erstklassige langlebige Flussstabilität und eignen sich somit ideal für Dispensieranwendungen
  • 1⁄10-PS bürstenloser Antrieb für laufenden Betrieb; Drehzahlregelung in ±0.1 %
  • Fernbedienung über DB25-Buchse am Antrieb
  • Folientastatur mit Verriegelung
Spezifikation
Spezifikation
CE, cETLus, ISO 1900:2008
Variable Drehzahl
IP33
600 U/min
1/10 PS
Platin-Silikonschläuche
Wartungsfreier, bürstenloser Motor
349 mm
215.9 mm
90/260 VAC
50/60 Hz
4
LCD
0.047 bis 280 ml/min
Ja
07522-20 Antrieb, BioPharm Plus Silikonschlauchset L/S 16 96116-16 Schläuche x 8, L/S Vierkanal 07535-04 Pumpenkopf
L/S 4-Kanal
L/S™ Vierkanal Pumpenkopf 07535-04
210.82 mm
2,2/1,1 A 115/230 VAC 50/60 Hz
2,2/1,1 A
Name des Produkts
Masterflex™ Pump MFLX L/S Dig 4-CH 115/230 > Flussrate: 0.047 bis 280 ml/min