Learn More
Masterflex™ HIGH PRESSURE PERISTALTIC PUMP
Pumpen mit Durchflussraten von bis zu 158.5 GPH und Druckwerten von bis zu 125 psi je nach Anwendung. Cole-Parmer™ Peristaltische Hochdruck-Dosierpumpen mit digitalen Touchpads und menügesteuerter Software, die die Bedienung dieser Pumpen sehr einfach macht.
Marke:  Masterflex™ 74203-66
Artikelnummer. 13426973
  • 12795.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Ausgangsvolumen wird nicht durch Änderungen des Gegendrucks beeinflusst
  • Es sind nun drei Versionen zur besseren Anpassung an Ihre Anwendungsanforderungen erhältlich.
  • Modelle im niedrigen Bereich haben einen Durchfluss von bis zu 16 GPH (60.6 LPH) und Druckwerte bis zu 125 PSI (8.6 bar)
  • Modelle im mittleren Bereich haben einen Durchfluss von bis zu 33.3 GPH (126 LPH) und Druckwerte bis zu 125 PSI (8.6 bar)
  • Modelle im hohen Bereich haben einen Durchfluss von bis zu 158 GPH (598 LPH) und Druckwerte bis zu 125PSI (8.6 bar)
  • Die Erkennung von Schlauchdefekten gehört bei allen Modellen zum Funktionsumfang — Das System erkennt Schlauchausfälle durch Erfassung von Chemikalien im Pumpenkopf. Keine Fehlauslösung.
  • Wasserdichtheit nach NEMA4X (IP66)
  • Wählen Sie eine Pumpe aus, um Durchflussraten von bis zu 158.5 GPH (600 LPH) und Druckwerte von bis zu 125 psi (8.6 bar) je nach Anwendung zu erzielen
  • Die Pumpenleistung ermöglicht eine Saughöhe mit Wasser von 30 Fuß (9 Meter) 
  • Um die chemische Kompatibilität so einfach wie möglich zu halten, bilden die Schläuche das einzige Material, das mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt
  • Die Pumpen erreichen den maximalen Druck durch eine Drehung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn und bieten so eine große Flexibilität für Ihre Installationssituation
  • Das mehrfarbige, hintergrundbeleuchtete VGA-LCD-Grafikdisplay zeigt den Status der Fernsteuerung/lokalen Steuerung, die Motordrehzahl, die Ausgaberate, die Eingangssignalwerte sowie den Service- und Alarmstatus an
  • Das mehrsprachige Display kann die Informationen auf Englisch, Spanisch, Französisch oder Deutsch anzeigen
  • Ein System zur Erkennung von Schlauchdefekten (Tube Failure Detection, TFD) erkennt defekte Schläuche, indem es das Vorhandensein der gepumpten Chemikalie im Pumpenkopf erkennt
  • Die integrierte Fehlerkorrektur verhindert Fehlauslösungen
  • Pumpen werden standardmäßig mit Norprene-Schlauchsätzen geliefert
  • Norprene-Schläuche erfüllen die FDA-Kriterien für Lebensmittel und bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
CE, ETLus
LCD
100 Gallonen/Std.
125 U/min
10 Fuß (3 m) PE-Auslassschläuche, 10 Fuß (3 m) PVC-Saugschlauch, Fußsieb, Injektionsanschluss, Befestigungshalterungen und 6 Fuß (1.5 m) Netzkabel (220 V AC CE-markierte Modelle haben EU-Stecker, Norprene-Röhrchenset
Wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor
185 °F
307.98 mm
473.2 mm
220 V Wechselstrom
Variable Drehzahl
IP66 (NEMA 4X)
50 psi
Ja
Norprene (Röhrchensatz), PVC (Saugschlauch)
±5 %
+185 °F
361.95 mm
220 V AC 50 Hz
50
Name des Produkts
Masterflex™ HIGH PRESSURE PERISTALTIC PUMP > Flussrate: 2.5 ml/min