Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
Marke: Eppendorf™ 4861000040
713.99 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
- Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
- Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
- Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
- Multifunktionswippschüttler
- Auswahlknopf
- Innovativer Auswerfer
- Ergonomischer Anzeigewinkel
- Komfortable Handhabung
- Leistungsstarker Akku
- Flexibles Ladekonzept
- Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
- Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
Spezifikation
±3 % bei ±3μL/100μL, ±1 % bei ±5μL/500μL, ±0,6 % bei ±6μL/1000< | |
1000μL epT.I.P.S™ Pipettenspitze | |
epT.I.P.S. Pipettenspitze (1000 μl) | |
Xplorer | |
50 bis 1000 μL | |
1000μL epT.I.P.S™ Pipettenspitze | |
1 μl | |
8 | |
5 °C bis 40 °C |
Lithium-Ion | |
Blau | |
1 | |
Elektronische Pipette | |
Ergonomisch | |
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus, Akku und Ladegerät | |
Ja | |
41 bis 104 °F |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen