Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ elektronischer Einkanalpipettierer
Perfekte ergonomische Wahl für alle, die ein umfassendes Menü an automatisierten Liquid-Handling-Funktionen benötigen
Marke: VistaLab™ Technologies 1065-10ML
Beschreibung
- Einwegdüse
- Das geschützte Energiefreigabesystem wirft Spitzen auf Knopfdruck ab
- Konturierter Kolben aktiviert die Pipettieraktivität elektronisch
- Haken lässt sich für eine individuelle Passform und reduzierten Halteaufwand leicht verstellen
- Natürliche Form gewährleistet maximale Stabilität beim Pipettieren bei minimalem Anpressdruck
- Einfache Anwendung per Knopfdruck
- Vollständig elektronische Vorgänge maximieren Effizienz für alle Aufgaben, einschließlich Multi-Ddispensierung, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, Serienverdünnung und automatisches sequenzielles Dispensieren
- Sicherer Stand auf Arbeitsplatten
- Mit Ladegerät/Netzteil
Spezifikation
±0,6 % | |
VistaLab™ Spitze | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Polycarbonat ABS | |
1 | |
Non-sterile | |
0,2 bis 10 ml | |
Ergonomisch | |
Netzgerät mit Adapter, Regalaufhänger | |
5 | |
2 Jahre beschränkte Garantie | |
8 in. | |
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ovation-Netzteil |
Lithium-Ion | |
No | |
Rot | |
VistaLab™ Spitze | |
Rechtshändig | |
Ovation™ | |
Pipette | |
LCD | |
VistaLab™ Spitze | |
10 μl | |
Je 1 | |
8 in. | |
6 in. |