Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS ™ Ultra Wartungsarme pH-/ ATC- Triode- Einstabmessketten
Artikelnummer. 11849221
Click to view available options
Anschlusstypen:
Wasserdichter BNC-Anschluss, RCA-Anschluss, RCA
Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, 8-pin Mini-DIN
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
3m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11849221
Marke: Thermo Scientific™ 8107UWMMD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messen Sie pH-Wert und Temperatur in Proben mit diesen wartungsarmen, pH/ATC Kombinationselektroden.
Erhöhen Sie die Genauigkeit Ihrer Messwerte mit den Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Ultra™ wartungsarmen pH/ATC Triode™ Kombinationselektroden. Diese Kombinationselektroden verfügen über einen pH-Sensor, der bei unterschiedlichen Probentemperaturen hervorragende Leistung liefert. Sie vereinen die Stabilität, Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit der ROSS Ultra-Linie mit integrierter Temperaturmessung. Orion ROSS Elektroden enthalten kein Silber oder Silberchlorid. Sie verfügen über ein Doppel-Diaphragma-Design, das die Proben vor Kontamination schützt und die Kompatibilität der Elektroden mit TRIS-Puffern herstellt.
Messen Sie pH und Temperatur mit einer wartungsarmen Elektrode
Proben mit niedriger Ionenstärke, wie z. B. sauberes Wasser, stellen eine Herausforderung für die Leistung der pH-Elektroden dar. Träge Reaktion, schlechte Genauigkeit und Drift sind häufig. Die Thermo Scientific Orion ROSS Ultra 8107 Triode pH-Elektrode reagiert innerhalb einer Minute und liefert eine konstante, genaue Messung.
Schließen Sie Ihre pH-Messungen schneller ab. Erhalten Sie eine lange, wartungsfreie Lebensdauer der Elektroden durch das spezielle Long-Life-Gel und die innovative Konstruktion des Kapillarglas-Diaphragmas. Behalten Sie die Probenintegrität auch in TRIS-Puffern bei; ROSS-Elektroden mit Doppeldiaphragma enthalten kein Silber, das sich an biologische Proben binden kann. Mit eingebauten Temperaturfühlern sind diese Elektroden eine praktische Lösung für Ihre routinemäßigen Probenmessungen.
Kompatibel mit Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star™, Thermo Scientific™ Orion Star™ A und Thermo Scientific™ Orion™ Dual Star™ Messgeräten sowie Mettler Toledo™ pH-Messgeräten.
Zielmärkte:
  • Pharmazeutische/Biopharmazeutische Industrie
  • Lebensmittelherstellung
  • Akademische/staatliche Einrichtungen
  • Umwelt
Anwendungen:
  • Qualitätskontrolle
  • Forschung
  • Mehrzweck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Orion ROSS Ultra Triode wartungsarme pH/ATC-Kombinationselektrodemit BNC- und 8-poligem MiniDIN-Anschluss und 3 m langem Kabel
Anschlusstypen Wasserfester BNC-Anschluss, 8-poliger MiniDIN-Anschluss, 8-pin Mini-DIN
Diaphragma Glaskapillare
Material Robuster Epoxidkörper, gefüllt mit wartungsarmem Gel
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ pH/ATC-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung 3M KCl
Zur Verwendung mit (Geräte) Messgeräte der Serien Thermo Scientific Orion Versa Star, Star A und Dual Star
Internes Bezugssystem ROSS
Isopotentialpunkt 7
Relative pH-Genauigkeit 0,03 pH für Puffer mit automatischer Temperaturkompensierung
Präzision 0,01
Probenkompatibilität TRIS, Sulfide, oder Proteine
Gewährleistung 18 Monate
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 3m
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.