Learn More
Fisherbrand™ Accumet™ Kombinationselektroden mit flüssigkeitsgefülltem Polymerschaft:
Fisherbrand™ Accumet™ Kombinationselektroden mit flüssigkeitsgefülltem Polymerschaft: Quecksilberfreier Doppeldiaphragma 10 x 106 mm-BNC-Anschluss
Marke: Fisherbrand™ 93X218893
205.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fisherbrand™ Accumet™ Kombinationselektroden mit flüssigkeitsgefülltem Polymerschaft: Quecksilberfreier Doppeldiaphragma 10 x 106 mm-BNC-Anschluss
Beschreibung
Optimal für Messungen in kleinen Gefäßen oder von kleinen Proben
Standardmäßige pH-Kombinationselektroden
- Das stabile Gehäuse aus Polypropylen ist ideal für den mobilen Einsatz mit wässrigen Proben
- Die Endkappendichtung hält die Membran feucht und anwendungsbereit
- pH-Bereich von 0 bis 14
- Mit porösen Keramikverbindungen
- Erhältlich mit Einzeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode oder mit Doppeldiaphragma und Ag/AgCl-Referenzelektrode
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Polymergehäuse | |
Elektrode |
Doppel | |
0 bis 14 | |
Glas |