Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Dura Extended Duration Substrat
Luminolbasiertes Substrat mit verbesserter Chemilumineszenz (ECL) für Meerrettichperoxidase (HRP), ideal für quantitatives Western-Blotting mit stabiler Lichtleistung für die mittlere Femtogramm-Erkennung.
Marke: Thermo Scientific™ 34076
536.76 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal West Dura Substrat mit verlängerter Dauer ist ein Luminol-basiertes erweitertes Chemilumineszenz (ECL) Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Substrat und ideal für das quantitative Western-Blotting mit stabiler Lichtleistung zur Erkennung im mittleren Femtogram-Bereich für die Western-Blot-Analyse.
Das SuperSignal West Dura HRP-Substrat mit verlängerter Dauer ist für hohe Empfindlichkeit und lange Signaldauer optimiert und daher ideal für gekühlte CCD-Kameraerkennungssysteme. Im Gegensatz zu Substraten mit Signalen, die innerhalb von 30–60 Minuten auf kaum nachweisbare Werte zurückgehen, ist das mit SuperSignal West Dura Chemolumineszenzsubstrat produzierte Signal 24 Stunden lang stabil, sodass mehrere Film- und Kameraaufnahmen möglich sind.Merkmale des SuperSignal West Dura Substrats mit verlängerter Dauer:
- Empfindlichkeit: Mittleres Femtogramm
- Stabilität: Arbeitslösung bis 24 Stunden stabil; Kit bei Raumtemperatur 1 Jahr lang stabil
- Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
- Signaldauer: 24 Stunden
- Empfohlene Konzentration des Primärantikörpers: Verdünnung 1:1.000–1:50.000 (0,02–1,0 µg/ml)
- Empfohlene Konzentration des Sekundärantikörpers: Verdünnung 1:50.000–1:250.000 (4–20 ng/ml)
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
200 ml | |
2°: 1:50 bis 250 K (4 bis 20 ng/ml), 1°: 1:5K (0,02 bis 1 µg/ml) | |
24 h | |
Luminol/Enhancer, 100 ml, Stabiler Peroxidpuffer, 100 ml |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Mittlerer Femtogrammbereich | |
25 Mini-Gel-Blots, 2.000 cm2 Membran | |
Ausreichend für: 25 Mini-Gel-Blots; 2.000 cm2 Membran • Luminol/Verstärker, 100 ml • Stabiler Peroxidpuffer, 100 ml Bei Raumtemperatur lagern. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA403825A | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 34076_LITL18 PROMO,34076 |
AA403825 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 34076_LITL18 PROMO,34076 |
ZJ400246 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 34076_LITL18 PROMO,34076 |
ZI397721A | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 34076_LITL18 PROMO,34076 |
ZI397721 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 34076_LITL18 PROMO,34076 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen