Learn More
Thermo Scientific™ Clear Seal Heißversiegelungsfolie
Ideal für Anwendungen, die durchstechbares, nicht leitfähiges Dichtungsmaterial erfordern
Marke: Thermo Scientific™ AB-3797
1475.28 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal für Anwendungen, die durchstechbares, nicht leitfähiges Dichtungsmaterial erfordern
- Für PCR-Anwendungen in Thermocyclern mit beheiztem Schraubgewinde- oder Klappdeckel geeignet
- Versiegelt Polypropylen-, Polystyrol-, Polyethylen- und Diamantplatten
- Leicht durchstechbar und von Hand von 96-Well-Platten abziehbar
- Temperaturbereich: -80 °C bis +80 °C
Spezifikation
klar | |
Transparente Dichtung, dünn, Polymer, 78 mm x 610 m | |
Unsteril | |
96 | |
1 Rolle | |
Lagerung, PCR, qPCR, Automatisierung, ELISA, Molekulardiagnostik | |
ALPS 5000 & ALPS 3000 | |
Abgene™ | |
Nein | |
-80 bis +80 °C oder –80 bis +120 °C im Cycler | |
ALPS 5000 & ALPS 3000 |
Reagenzien für die Biowissenschaft | |
Polyethylen | |
Nicht autoklavierbar | |
Transparente Dichtung, dünn, Polymer, Rolle 78 mm x 610 m | |
610 m x 78 mm | |
Roll | |
Heißversiegelung | |
Polypropylen | |
Ja | |
Alle Well-Formen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30