Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrol-Behälter, 60 bis 250 ml
Die Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol mit Füllvolumen von 60 bis 250 ml eignen sich zur Aufnahme von Proben. Mit Durchflussdichtungsverschlüssen aus Kunststoff oder Metall.
Marke: Thermo Scientific™ 190B
94.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
In diesen Thermo Scientific™ Sterilin™ Gläsern aus Polystyrol mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 250 ml können Sie Proben aufbewahren. Die Gläser sind mit auslaufdichten Deckeln aus Kunststoff oder Metall lieferbar. Unter aseptischen Bedingungen hergestellt.
Eigenschaften:- Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- 125AM, 125BM und 125CM-Produkt zertifiziert, 95 kPa-konform, erwiesene Eignung für Probentransport
Hinweis:
Nur zur In-vitro-Verwendung.
Bestellinformationen:
Das Produkt ist nicht erhältlich in Nordamerika.
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D | |
65,5 mm | |
Bedruckt |
Ja | |
Zylindrisch | |
250 ml | |
Metall | |
119,5 mm | |
50/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M386670 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 190B |
M519400 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 190B |
M512460 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 190B |
M470310 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 190B |
M503840 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 190B |