Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ L-förmige Zellspatel
Beschreibung
Ideal für die gleichmäßige Verteilung von Bakterienkulturen
- Einwegprodukt
- Glatte Verteiloberfläche mit leichtem Aufwärtswinkel verringert das Risiko der Beschädigung von Agar-Proben.
- L-Form ermöglicht das Aufbringen auf die gesamte Petrischale oder Plattenoberfläche.
- Durch vorsterilisiertes blaues Polypropylen ist kein Abflammen oder Autoklavieren mehr erforderlich.
Spezifikation
Ja | |
Agarkulturschale | |
L-förmig | |
Zellenverteiler | |
Ideal zur gleichmäßigen Verteilung von Bakterienkulturen. Glatte Verteilungsoberfläche mit leichtem Aufwärtswinkel verringert das Risiko einer Beschädigung der Agar-Probe. |
Blau | |
Zellverteiler mit 10 Einheiten pro Beutel und 50 Beuteln pro Karton | |
Polypropylen | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fisherbrand™ L-förmige Zellspatel > 500er-Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur